Anti-ALG10B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP5630B
ABGEAP5630BEA 354 EUR InStock
ABGEAP5630B
Anti-ALG10B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ALG10B (ALG10B, alpha-1,2-glucosyltransferase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité