Anti-SLC4A7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP5655B
ABGEAP5655BEA 354 EUR InStock
ABGEAP5655B
Anti-SLC4A7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC4A7 (solute carrier family 4, sodium bicarbonate cotransporter, member 7)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité