Anti-LMA1L Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP5714C
ABGEAP5714CEA 348 EUR InStock
ABGEAP5714C
Anti-LMA1L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LMA1L
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité