Anti-PRG2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP5732C
ABGEAP5732CEA 354 EUR InStock
ABGEAP5732C
Anti-PRG2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRG2 (proteoglycan 2, bone marrow (natural killer cell activator, eosinophil granule major basic protein))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité