Anti-GM2A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP5841A
ABGEAP5841AEA 348 EUR InStock
ABGEAP5841A
Anti-GM2A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GM2A (GM2 ganglioside activator)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité