Anti-SLC22A4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP5986B
ABGEAP5986BEA 354 EUR InStock
ABGEAP5986B
Anti-SLC22A4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC22A4 (solute carrier family 22 (organic cation/zwitterion transporter), member 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité