Anti-S1PR4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP6142A
ABGEAP6142AEA 348 EUR InStock
ABGEAP6142A
Anti-S1PR4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: S1PR4 (sphingosine-1-phosphate receptor 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité