Anti-MAGED2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP6177A
ABGEAP6177AEA 354 EUR InStock
ABGEAP6177A
Anti-MAGED2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAGED2 (melanoma antigen family D, 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
400 µl ABGEAP6177A
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité