Anti-NRG2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP6223A
ABGEAP6223AEA 354 EUR InStock
ABGEAP6223A
Anti-NRG2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NRG2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal (350–400 and 800–850 aa)
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité