Anti-OASL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP6230A
ABGEAP6230AEA 354 EUR InStock
ABGEAP6230A
Anti-OASL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: OASL (2'-5'-oligoadenylate synthetase-like)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité