Anti-WISP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP6257A
ABGEAP6257AEA 354 EUR InStock
ABGEAP6257A
Anti-WISP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: WISP3 (WNT1 inducible signaling pathway protein 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité