Anti-CPB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP6541C
ABGEAP6541CEA 354 EUR InStock
ABGEAP6541C
Anti-CPB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CPB2 (carboxypeptidase B2 (plasma))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité