Anti-VHL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP6549B
ABGEAP6549BEA 354 EUR InStock
ABGEAP6549B
Anti-VHL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VHL (von Hippel-Lindau tumor suppressor, E3 ubiquitin protein ligase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité