Anti-AMER1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP6553C
ABGEAP6553CEA 348 EUR InStock
ABGEAP6553C
Anti-AMER1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AMER1 (APC membrane recruitment protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité