Anti-SERPINB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP6562C
ABGEAP6562CEA 348 EUR InStock
ABGEAP6562C
Anti-SERPINB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SERPINB2 (serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité