Anti-CCRN4L Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP6611B
ABGEAP6611BEA 348 EUR InStock
ABGEAP6611B
Anti-CCRN4L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCRN4L (CCR4 carbon catabolite repression 4-like (S. cerevisiae))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité