Anti-PID/MTA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP6663B
ABGEAP6663BEA 348 EUR InStock
ABGEAP6663B
Anti-PID/MTA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PID/MTA2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité