Anti-SMAD7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP6753C
ABGEAP6753CEA 354 EUR InStock
ABGEAP6753C
Anti-SMAD7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SMAD7 (SMAD family member 7)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité