Anti-UNC5C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP6919C
ABGEAP6919CEA 354 EUR InStock
ABGEAP6919C
Anti-UNC5C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UNC5C (unc-5 homolog C (C. elegans))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité