Anti-GRK5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP7007A
ABGEAP7007AEA 354 EUR InStock
ABGEAP7007A
Anti-GRK5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GRK5 (G protein-coupled receptor kinase 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité