Anti-PRKDC Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP7053B
ABGEAP7053B
Anti-PRKDC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRKDC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal (4000–4100 aa)
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité