Anti-Guanylyl Cyclase alpha 2 (GUCY1A2) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP7133A
ABGEAP7133AEA 354 EUR InStock
ABGEAP7133A
Anti-Guanylyl Cyclase alpha 2 (GUCY1A2) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Guanylyl Cyclase alpha 2 (GUCY1A2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité