Anti-MASTL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP7147D
ABGEAP7147DEA 354 EUR InStock
ABGEAP7147D
Anti-MASTL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MASTL (microtubule associated serine/threonine kinase-like)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité