Anti-REA (PHB2) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP7270A
ABGEAP7270AEA 354 EUR InStock
ABGEAP7270A
Anti-REA (PHB2) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: REA (PHB2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité