Anti-CYP2J2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP7450A
ABGEAP7450AEA 354 EUR InStock
ABGEAP7450A
Anti-CYP2J2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CYP2J2 (cytochrome P450, family 2, subfamily J, polypeptide 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité