Anti-HNF4G Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP7452A
ABGEAP7452AEA 354 EUR InStock
ABGEAP7452A
Anti-HNF4G Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HNF4G (hepatocyte nuclear factor 4, gamma)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité