Anti-CA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP7479B
ABGEAP7479BEA 354 EUR InStock
ABGEAP7479B
Anti-CA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CA4 (carbonic anhydrase IV)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité