Anti-DDX53 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP7491B
ABGEAP7491BEA 348 EUR InStock
ABGEAP7491B
Anti-DDX53 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DDX53 (DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 53)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité