Anti-ERK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP7502A
ABGEAP7502AEA 354 EUR InStock
ABGEAP7502A
Anti-ERK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ERK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal (707–721 aa)
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité