Anti-CA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP7633A
ABGEAP7633AEA 354 EUR InStock
ABGEAP7633A
Anti-CA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CA3 (carbonic anhydrase III, muscle specific)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité