Anti-MARS Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP7844B
ABGEAP7844BEA 348 EUR InStock
ABGEAP7844B
Anti-MARS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MARS (methionyl-tRNA synthetase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité