Anti-CARS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP7846B
ABGEAP7846BEA 354 EUR InStock
ABGEAP7846B
Anti-CARS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CARS2 (cysteinyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité