Anti-ALDH1A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP7847C
ABGEAP7847CEA 354 EUR InStock
ABGEAP7847C
Anti-ALDH1A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ALDH1A3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité