Anti-CYP2F1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP7883B
ABGEAP7883BEA 348 EUR InStock
ABGEAP7883B
Anti-CYP2F1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CYP2F1 (cytochrome P450, family 2, subfamily F, polypeptide 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité