Anti-MAP2K5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP7906F
ABGEAP7906FEA 354 EUR InStock
ABGEAP7906F
Anti-MAP2K5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP2K5 (mitogen-activated protein kinase kinase 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité