Anti-PRKG2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP8001A
ABGEAP8001AEA 354 EUR InStock
ABGEAP8001A
Anti-PRKG2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRKG2 (protein kinase, cGMP-dependent, type II)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité