Anti-PIK3R2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP8028C
ABGEAP8028CEA 354 EUR InStock
ABGEAP8028C
Anti-PIK3R2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PIK3R2 (phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 2 (beta))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité