Anti-PCK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP8094A
ABGEAP8094AEA 354 EUR InStock
ABGEAP8094A
Anti-PCK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PCK2 (phosphoenolpyruvate carboxykinase 2 (mitochondrial))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité