Anti-Diacylglycerol kinase iota (DGKI) Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 342CT9.4.7]
Fournisseur: Abgent
AP8123B
ABGEAP8123BEA 354 EUR InStock
ABGEAP8123B
Anti-Diacylglycerol kinase iota (DGKI) Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 342CT9.4.7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Diacylglycerol kinase iota (DGKI)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité