Anti-PTP gamma Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP8414A
ABGEAP8414AEA 354 EUR InStock
ABGEAP8414A
Anti-PTP gamma Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PTP gamma
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité