Anti-PPM1G Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP8434B
ABGEAP8434BEA 354 EUR InStock
ABGEAP8434B
Anti-PPM1G Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PPM1G (protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent, 1G)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité