Anti-ARHGAP18 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP8516C
ABGEAP8516CEA 348 EUR InStock
ABGEAP8516C
Anti-ARHGAP18 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ARHGAP18 (Rho GTPase activating protein 18)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité