Anti-HLA-B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP8616A
ABGEAP8616AEA 348 EUR InStock
ABGEAP8616A
Anti-HLA-B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA-B (major histocompatibility complex, class I, B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité