Anti-CYP2E1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP8644B
ABGEAP8644BEA 354 EUR InStock
ABGEAP8644B
Anti-CYP2E1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CYP2E1 (cytochrome P450, family 2, subfamily E, polypeptide 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité