Anti-BANK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP8667C
ABGEAP8667CEA 354 EUR InStock
ABGEAP8667C
Anti-BANK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BANK1 (B-cell scaffold protein with ankyrin repeats 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité