Anti-AGPAT4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP8705C
ABGEAP8705CEA 354 EUR InStock
ABGEAP8705C
Anti-AGPAT4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AGPAT4 (1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité