Anti-PHYH Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP8711A
ABGEAP8711AEA 354 EUR InStock
ABGEAP8711A
Anti-PHYH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PHYH (phytanoyl-CoA 2-hydroxylase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité