Anti-CBX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP8915C
ABGEAP8915CEA 348 EUR InStock
ABGEAP8915C
Anti-CBX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CBX1 (chromobox homolog 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité