Anti-ANGEL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP8945B
ABGEAP8945BEA 354 EUR InStock
ABGEAP8945B
Anti-ANGEL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ANGEL1 (angel homolog 1 (Drosophila))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité