Anti-PIN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP8959C
ABGEAP8959CEA 354 EUR InStock
ABGEAP8959C
Anti-PIN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PIN1 (peptidylprolyl cis/trans isomerase, NIMA-interacting 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité